Learn More
IKA™ Overhead Stirrer Temperature Sensor
Codice prodotto. 17267559 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
3 mm
6 mm
Temperatura (sistema metrico):
Up to 290°C
Up to 350°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) albero Temperatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
17267559 3 mm Up to 290°C Pezzo
17277559 6 mm Up to 350°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17267559 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0025007920
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Overhead Stirrer Temperature Sensor is made of stainless steel and designed for use with IKA™ EUROSTAR, MINISTAR, and MICROSTAR Control overhead stirrers.
  • Maximum depth of immersion: 230 mm
  • Material: Stainless Steel (AlSI 316 Ti)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) albero 3 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) IKA EUROSTAR, MINISTAR, and MICROSTAR Control Overhead Stirrers
Lunghezza immersione Up to 230 mm
Temperatura (sistema metrico) Up to 290°C
Materiale AlSI 316 Ti