Learn More
Fisherbrand™ Agitatori verticali
Codice prodotto. 15203807 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Speed:
40 - 2000 RPM
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Speed Dimensione della confezione
15203807 40 - 2000 RPM Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15203807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00€
    991.24€ / pezzi 1
    Risparmia 128.76€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Compact overhead stirrer, ideal for continuous, general purpose mixing. Easily fits into fume hoods or enclosed workstations.
  • Delivers accurate, repeatable results for volumes up to 25L and 15,000cps
  • Four-digit speed display shows speed accurate to ±1rpm
  • Three-button control (power on/off, speed increase, speed decrease, light on/off) is easy to use
  • Last speed setting is stored in memory before unit is powered off
  • Convenient handle makes stirrer easy to lift, move and set in place
  • Brushless, maintenance-free DC motor produces consistent mixing at all speeds and provides automatic overload protection
  • Belt-drive transmission is smooth, quiet and offers high power efficiency (1/15hp, 50w)
  • Sealed housing keeps liquids safely away from internal components
  • Through shaft allows quick, impeller adjustment and replacement
  • Quantity: 50 pieces per bag × 10 bags
Specifica
Speed 40 - 2000 RPM
Capacità 25 L
Display Digital
Tensione 220/240 V
Altezza (sistema imperiale) 10 in.
Altezza (sistema metrico) 25.4 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Cavalli motore 42384
Tipo di spina EU/UK
Certificazione/Conformità Conforme agli standard di sicurezza CE EN61326 / IEC 61010-1 e 61010-2-51, EMC EN50081-1, EN50082-1 ??ROHS, RAEE, Approvazione sicurezza - Marchio CE
Dimensioni mandrino 10 mm
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni di laboratorio o industriali, ideale per le applicazioni da banco di routine e per le prove di produzione prima di aumentare la capacità di laboratori biologici e chimici o anche nei settori metallurgico ed estrattivo per lo sviluppo dei processi di lisciviazione o nei sistemi di coagulazione-flocculazione
Materiale Nylon, Cast Metal
Tipo di motore Motore a CC senza spazzole
Coppia 70 ncm
Tipo Overhead Stirrer
Viscosità 15,000 cps