Learn More
Velp™ MULTISTIRRER Digital
Codice prodotto. 15549240 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni di agitazione:
6
15
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni di agitazione Dimensione della confezione
15549240 15 Pezzo
15500964 6 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15549240 Fornitore Velp™ N. del fornitore F203A0180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00€
    865.88€ / pezzi 1
    Risparmia 244.12€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Digital multi-position magnetic stirrer with 6 or 15 positions, that remains cold even after several days of continuous use. MULTISTIRRER Digital can be combined with a recirculating water bath to thermostat the samples.
Reliable and Precise Setting:
  • Bright digital display for accurate speed monitoring
  • Exclusive, on-board timer for unattended operation
  • Adjustable reverse operation (time-controlled)
  • Speed regulation from 80 to 1,500 rpm
  • SpeedServo™ ensures constant speed even when the viscosity changes
  • Synchronized stirring, same speed ensured
Choice of Capacities:
  • MULTISTIRRER Digital 6: 6 places, maximum diameter of 85 mm - 400 mL
  • MULTISTIRRER Digital 15: 15 places, maximum diameter of 64 mm - 250 mL
Robust Construction, Practical Design:
  • Resistant stainless steel top plate
  • Long life operation
  • Ergonomic - very low height
  • Universal mains voltage / frequency range
  • Light weight, easy to move
Applications Oriented:
  • Remains cold, even after days of continuous use
  • Ideal for microtitration, microbiology and biochemistry
  • Soft start but rapidly reaching set speed
  • Excellent speed control (electronic), even at low speeds
  • Can thermostat samples using a recirculating water bath
Specifica
Speed 80 - 1500 rpm
Posizioni di agitazione 15
Materiale piastra superiore Acciao inox
Capacità 15 x 250 ml
Display Digital
Forma Rettangolare
Tensione 100/240 V
Wattage 9 w
Dimensioni (L x P) 370 x 230 mm
Dimensioni (L x P x A) 370 x 230 x 51.5 mm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 51.5 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 14.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 370 mm
Top Plate Length (English) 14.5 L
Top Plate Length (Metric) 370 mm
Larghezza piastra superiore (sistema imperiale) 9 in
Larghezza piastra superiore (sistema metrico) 230 mm
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema metrico) 230 mm
Requisiti elettrici 100 to 240 V, 50/60 Hz
Frequenza 50/60 Hz
Tipo di spina US 3-prong
Certificazione/Conformità CE, CB, cNus
Garanzia e offerta di assistenza 3 year warranty
Colore Gray
Tipo di unità di controllo Digital
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ideal for microtitration, microbiology and biochemistry
Include MultiStirrer 6 Digital
Materiale Stainless Steel
Modello MULTISTIRRER Digital 15
Tipo di motore Mono-phase
Classe di protezione IP40
Controllo della velocità 10 rpm increments
Temporizzatore 99 h 59 min
Tipo Agitatore magnetico
Peso (sistema imperiale) 3.8 in.
Peso (sistema metrico) 1.75 kg
Peso di spedizione (sistema imperiale) 3.8 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 1.75 kg