Learn More
Fisherbrand™ Overlay Sheet
Codice prodotto. 11739665
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Fisherbrand GD-4534 Gel Dryer System
Fisherbrand GD-5040 Gel Dryer System
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11739665 Fisherbrand GD-4534 Gel Dryer System Pezzo
12388546 Fisherbrand GD-5040 Gel Dryer System Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11739665 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore VGDSRO
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Accessory for use with vacuum gel dryers.
  • Translucent
  • Silicone rubber construction
  • Allows gels to be visualised during drying process
Specifica
Colore Translucent
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand GD-4534 Gel Dryer System
Tipo Overlay Sheet
Materiale Silicone Rubber