Learn More
Pal International™ Soprascarpe con suola in lattice
Descrizione
- Maximum grip under both wet and dry conditions.
- Friction tested and independently certified as slip-resistant.
- Durable nonwoven upper with an elasticated ankle
- Embossed polyethylene sole offers durability, comfort and grip.
- Latex-free
- Available in white with blue soles.
- One size fits all
- Supplied in packs of 100
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco/blu, Blue |
| Progettazione | Aderente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso nei settori della produzione alimentare, medico, industriale |
| Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Include | Four packs of 100 pairs |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |
| Materiale | Parte superiore in polietilene e suola in polipropilene, Polypropylene |
| Size | Universal |
| Caratteristiche suola | Polietilene, antiscivolo |
| Materiale suola | Polietilene |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?