Learn More
Brady™ Oversized Breaker Lockout Device
Codice prodotto. 11781885 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11781885 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11781885 Fornitore Brady™ N. del fornitore 065329
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.10€
    25.73€ / pezzi 1
    Risparmia 2.37€
    8% Sconto
In stock
Oversized Breaker Lockout Device applies in seconds with thumbscrew mechanism so no screwdriver is needed. And, the new blade design with improved grip works on even more breaker models.
  • Oversized 480-600 Volt Frame lockout.
  • Applies in seconds with thumbscrew mechanism so no screwdriver is needed.
  • And, our new blade design with improved grip works on even more breaker models.
  • Fits breakers up to 57.15 mm wide by 22.2 mm thick.
Specifica
Product Type Circuit Breaker Lockout
Alternate Part Number OVERSIZED BREAKER LOCKOUT EA
Colore Red
Materiale Glass-filled Nylon
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Descrizione Oversized 480-600 Breaker Lockout Device
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.28 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 7 mm
Dimensioni (P x L x A) 12.70 x 95.25 x 27.94 mm
Dimensioni (L x P) 95.25 x 28.12 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 1.1 in.
Altezza (sistema metrico) 27.94 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 95.25 mm