Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Blotting Paper
Codice prodotto. 12494627 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
9 cm
10 cm
12 cm
18 cm
20 cm
35 cm
46 cm
Larghezza (sistema metrico):
9 cm
10 cm
16 cm
20 cm
45 cm
57 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12494627 35 cm 45 cm pezzi 100
12484627 20 cm 20 cm pezzi 100
12404637 46 cm 57 cm pezzi 100
12414637 10 cm 10 cm pezzi 100
12424637 18 cm 20 cm pezzi 100
11932985 9 cm 9 cm pezzi 100
12444637 12 cm 16 cm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12494627 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore FP2
Spedizione stimata: 29-01-2027
Absorb adequate amounts of buffer for semi-dry electroblotting without the loss of mechanical stability with this high-quality blotting paper.
Absorb adequate amounts of buffer for semi-dry electroblotting without the loss of mechanical stability with Thermo Scientific™ Owl™ Blotting Paper, high-quality blotting paper ideal for wicking and blotting applications.
  • High purity, 100% cotton fiber
  • Available in pre-cut mini gel and large format gel sizes
  • Compatible with Owl electroblotting systems
Ordering Information:
  • Sold in packs of 100 sheets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 35 cm
Larghezza (sistema metrico) 45 cm
Tipo di imballaggio Sheets
Portata 35 mL/min.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl electroblotting systems
Peso 183 g/m2
Formato Sheet
Materiale 100% Cotton Fiber
Dimensions (LxW) 35 cm x 45 cm
Spessore 0.83 mm
Product Line Owl