Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel Vertical Electrophoresis Systems
Beschreibung
Quickly and easily cast and run one or two gels in the same device using Thermo Scientific™ Owl™ Dual-Gel Vertical Electrophoresis Systems—comprised of the P8DS, P9DS and P10DS Dual Gel Systems.
Simple, Six-Step Use:
- Secure the glass cassettes
- Pour the agarose
- Plug in the specially designed trough
- Cast polyacrylamide solution in the cassettes
- Load samples
- Run the gel
Features:
- Manufactured using a time-tested acrylic fabrication technology, providing a durable, long-lasting system
- Central cooling core provides even cooling across the gel surface for outstanding resolution and clear banding
- Cooling is achieved by circulating fluid through the core with external circulator or cool tap water
- Very simple clamping mechanism makes loading glass cassettes and most manufacturers' precast gels trouble free
Recommended for:
- SDS electrophoresis
- The second dimension of two-dimensional (2-D) electrophoresis
- Agarose electrophoresis
- Native electrophoresis
Spezifikation
Spezifikation
| Product Line | Owl |
| Tipo | Dual-Gel Vertical Electrophoresis System Apparatus |
| Dimensioni gel | 20 x 20 cm |
| Include | Apparatus Only |
| Modello | P10DS |
| Volume (sistema metrico) tampone | 1250 mL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) gel | 20 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 6.5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) gel | 20 cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?