Learn More
Thermo Scientific™ Sistemi per elettroforesi Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel
Product Code. 11942935
Change view
Click to view available options
Include:
Buffer Exchange Ports
Without Buffer Exchange Ports
Unit Size:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Include Unit Size
11942935 Buffer Exchange Ports Pezzo
11932935 Without Buffer Exchange Ports Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11942935 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. B1BP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00€
    527.00€ / pezzi 1
    Risparmia 343.00€
    39% Sconto
View all promotions
In stock
I sistemi per elettroforesi Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Mini Gel consentono di preparare e trattare un gel nella stessa camera senza necessità di nastro o componenti supplementari.
I sistemi per elettroforesi Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 per Mini Gel consentono di preparare senza perdite e di trattare un gel nella stessa camera senza necessità di nastro o componenti supplementari. Durata e facilità di impiego la rendono una scelta elettiva per studenti e ricercatori che utilizzano volumi elevati.
Features:
  • System offers a wide range of combs.
  • Two comb slots on gel tray double sample capacity by doubling number of sample wells.
  • UVT gel trays are silk screened with a florescent ruler for easy measurement of bands.
Includes:
  • Main buffer chamber
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ lid with attached power supply leads
  • Thermo Scientific™ EasyCast™ Gasketed UVT gel tray
  • Two Combs: 10 & 14 Well, Double-sided, 1.0/1.5mm thick
Ordering Information:
Available with optional buffer exchange ports, (B1-BP), for use with an external recirculation pump.
Warranty and Service Offering:
  • Three years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità Marchio CE
Gel Size Mini
Product Line Owl
Tipo Mini Gel Electrophoresis System
Include Buffer Exchange Ports
Dimensione campione 5 to 34
Volume (sistema metrico) tampone 600 mL
Dimensioni (L x P x A) 8.63 x 5.88 x 3.75 in. (22 x 15 x 9.5 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 8.63 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 11 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.88 in.
Larghezza (sistema metrico) 15 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 9 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.75 in.
Altezza (sistema metrico) 9.5 cm