Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel and A2-OK Multi Gel System Replacement Parts
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiBeskrivelse
Replace your UVT gel tray, gaskets and external casters with Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A Mini Gel and A2-OK Multi Gel System Replacement Parts, for use with EasyCast B1A and A2-OK Multi Gel Mini Gel Systems.
Ideal use with EasyCast B1A and A2-OK Multi Gel Mini Gel Systems.
Tekniske data
Tekniske data
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl™ EasyCast B1A Mini Gel and A2-OK Multi Gel Electrophoresis System |
| Gel Size | Mini |
| Product Line | Owl, EasyCast |
| Tipo | Gel Tray |
| Lunghezza (sistema metrico) | 8 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 7 cm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Spot an opportunity for improvement?