Learn More
Thermo Scientific™ Scatola per colorazione gel Owl™
Codice prodotto. 12311723
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Pk. of 5 boxes
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12311723 Pk. of 5 boxes pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12311723 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore GSB3
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Stain, fix and de-stain in the same container with Thermo Scientific™ Owl™ Gel Staining Boxes, offering a convenient, conventional staining method.
Stain, fix and de-stain in the same container with Thermo Scientific™ Owl™ Gel Staining Boxes, offering a convenient, conventional staining method. Boxes hold up to 125mL of liquid and one gel when used on a shaking platform.
  • Trays available in convenient size to hold the proper volume of staining reagents
  • Grooved lid enables proper orientation and stability when stacking
  • Made of clear plastic, so gels can be viewed directly in the tray
Ordering Information:
Package of five
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Scatola di colorazione gel; confezione da 5
Quantità Pk. of 5 boxes
Volume (sistema metrico) 125 ml
Lunghezza (sistema metrico) 11 cm
Larghezza (sistema metrico) 11 cm
Altezza (sistema metrico) 3 cm