Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems
Codice prodotto. 11932975 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) gel:
10 cm
14 cm
20 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) gel unitSize
11932975 14 cm Pezzo
11942975 20 cm Pezzo
11952975 10 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11932975 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore JGC2
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cast polyacrylamide gels faster with Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems, vertical protein gel casters that offer a unique casting method.
Cast polyacrylamide gels faster with Thermo Scientific™ Owl™ JGC Gel Casting Systems, vertical protein gel casters that offer a unique casting method.
  • Pouch collects excess polyacrylamide and seals bottom of gel, eliminating need for tape or bottom spacers.
  • Design allows storage of gels without dehydration by adding buffer and heat sealing.
  • System casts from one to four gels.
  • Few moving parts result in outstanding durability, extra long life.
Includes:
  • Casting stand
  • Blocking plate
  • Three-point leveling base
  • Spacer placer
  • 25 gel pouches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Gel Electrophoresis
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl JGC Gel Casting System
Gel Size 20 x 20 cm
Product Line Owl
Tipo Gel Caster
Lunghezza (sistema metrico) gel 14 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.06 in.
Larghezza (sistema metrico) 18 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 16 cm
Profondità (sistema imperiale) 6.69 in.
Profondità (sistema metrico) 17 cm