Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs
Codice prodotto. 12444717
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Sharktooth Comb
Sharktooth Micro-Well Comb
Conteggio denti:
110 (3X)
146 (4X)
72 (2X)
Spessore (sistema metrico) denti:
0.2 mm
0.4 mm
Volume (sistema metrico) pozzetto:
10µL
2µL
3.7µL
5.5µL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Conteggio denti Spessore (sistema metrico) denti Volume (sistema metrico) pozzetto unitSize
12444717 Sharktooth Micro-Well Comb 72 (2X) 0.4 mm 10µL Pezzo
12454717 Sharktooth Comb 110 (3X) 0.4 mm 5.5µL Pezzo
11505195 Sharktooth Micro-Well Comb 146 (4X) 0.2 mm 2µL Pezzo
12474717 Sharktooth Micro-Well Comb 146 (4X) 0.4 mm 3.7µL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12444717 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore S2SMT2
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Eliminate comb assembly with these heavy-duty, one-piece combs.
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs. These heavy-duty, one-piece combs are for use with the Owl™ S3S System.
Heavy duty, one piece combs eliminate comb assembly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Sharktooth Micro-Well Comb
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl™ S3S Aluminum-Backed Sequencer System
Product Type Combs
Conteggio denti 72 (2X)
Spessore (sistema metrico) denti 0.4 mm
Volume (sistema metrico) pozzetto 10µL