Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs
Codice prodotto. 12474717
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
Sharktooth Comb
Sharktooth Micro-Well Comb
Conteggio denti:
110 (3X)
146 (4X)
72 (2X)
Spessore (sistema metrico) denti:
0.2 mm
0.4 mm
Volume (sistema metrico) pozzetto:
10µL
2µL
3.7µL
5.5µL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Conteggio denti Spessore (sistema metrico) denti Volume (sistema metrico) pozzetto Dimensione della confezione
12474717 Sharktooth Micro-Well Comb 146 (4X) 0.4 mm 3.7µL Pezzo
12444717 Sharktooth Micro-Well Comb 72 (2X) 0.4 mm 10µL Pezzo
12454717 Sharktooth Comb 110 (3X) 0.4 mm 5.5µL Pezzo
11505195 Sharktooth Micro-Well Comb 146 (4X) 0.2 mm 2µL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12474717 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore S2SMT44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.65€
    66.80€ / pezzi 1
    Risparmia 2.85€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 24-02-2027
Eliminate comb assembly with these heavy-duty, one-piece combs.
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ S3S System Combs. These heavy-duty, one-piece combs are for use with the Owl™ S3S System.
Heavy duty, one piece combs eliminate comb assembly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl™ S3S Aluminum-Backed Sequencer System
Product Type Combs
Conteggio denti 146 (4X)
Spessore (sistema metrico) denti 0.4 mm
Volume (sistema metrico) pozzetto 3.7µL
Descrizione Sharktooth Micro-Well Comb