Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Spacer Sets for Aluminum-Backed Sequencers
Codice prodotto. 12474727 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
45 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12474727 45 cm pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12474727 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore S2SLSA4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.90€
    41.20€ / pezzi 3
    Risparmia 1.70€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 16-04-2027
Choose from two sizes for manual sequencing with Thermo Scientific™ Owl™ Spacer Sets for Aluminum-Backed Sequencers.
Choose from two sizes for manual sequencing with Thermo Scientific™ Owl™ Spacer Sets for Aluminum-Backed Sequencers.
Available in 1.0W x 45cmL (0.4mm thick) or 1.0W x 65cmL (0.2mm thick).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Owl™ S3S Aluminum-Backed Sequencer System
Lunghezza (sistema metrico) 45 cm
Product Type Spacers
Spessore (sistema metrico) denti 0.4 mm
Larghezza (sistema metrico) 1.0 cm
Descrizione Spacer Set; 1.0W x 45cmL; 0.4mm thick