Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Transfer Membranes
Codice prodotto. 12464737 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di imballaggio:
Roll
Sheets (10 x 10cm)
Sheets (15 x 15cm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di imballaggio Dimensione della confezione
12464737 Roll Pezzo
12474737 Sheets (15 x 15cm) pezzi 10
12484737 Sheets (10 x 10cm) pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12464737 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TM1511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.00€
    385.00€ / pezzi 1
    Risparmia 55.00€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 29-01-2027
Perform Western blotting with hydrophobic Thermo Scientific™ Owl™ Transfer Membranes.
Perform Western blotting with hydrophobic Thermo Scientific™ Owl™ Transfer Membranes.
  • Thermo Scientific offers Immobilon™-P, PVDF transfer membrane manufactured by Millipore™.
  • This membrane provides the highest signal-to-noise ratio, which allows the use of mild blocking procedures.
  • Immobilon-P has high protein retention, is compatible with all standard visualization methods and can be used for protein sequencing.
  • Immobilon is available in minigel and large-format gel sizes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 26.5 cm
Larghezza (sistema metrico) 3.75 m
Tipo di imballaggio Roll
Descrizione 26.5cm x 3.75m; Roll
Da utilizzare con (applicazione) Western blotting
Formato Roll
Materiale Immobilon-P, PVDF
Dimensions (LxW) 3.75 m x 26.5 cm
Product Line Owl