Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ VEP-3 Large Tank Electroblotting System
Codice prodotto. 12404747
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Electroblotting System
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo unitSize
12404747 Electroblotting System Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12404747 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore VEP3
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Rapidly transfer high molecular weight proteins with the Thermo Scientific™ Owl™ VEP-3 Large Tank Electroblotting System.
Features:
  • Removable cooling block permits efficient heat transfer.
  • Coded blotting cassettes ensure proper anode/cathode orientation; load easily into buffer chamber.
  • Stir bars (sold separately) may be added to bottom of buffer chamber to circulate buffer.
  • Cassettes allow easy loading of the gel sandwich and locks securely for loading into the buffer chamber.
Includes:
  • Buffer chamber with stainless-steel cathode plate and titanium anode plate
  • Safety interlocking lid with attached power supply leads and cooling module
  • Two blotting cassettes with foam pads
  • 25 sheets of 20W × 18.5cmL (7.88 × 7.25 in.) blotting filter paper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gel Size 20 x 18.5 cm
Product Line Owl
Tipo Electroblotting System
Volume (sistema imperiale) tampone 1.05 gal.
Volume (sistema metrico) tampone 4 L
Dimensioni (L x P x A) 3.5 x 11.8 x 30 in. (9 x 30 x 30 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) gel 7.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9 cm
Lunghezza (sistema metrico) gel 20 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Larghezza (sistema imperiale) gel 7.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema metrico) gel 18.5 cm
Altezza (sistema imperiale) 30 in.
Altezza (sistema metrico) 30 cm