Learn More
Oxalic acid, 10% w/v aq. soln.
Codice prodotto. 11373727
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11373727 4 L 4L
11383727 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11373727 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 035617.K7
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 144-62-7 | C2H2O4 | 90.034 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-62-7
Formula molecolare C2H2O4
Molecular Weight (g/mol) 90.034
Numero MDL MFCD00002573
InChI Key MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
IUPAC Name oxalic acid
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalic acid
Odore Odorless
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Quantità 4 L
Peso formulazione 90.04
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxalic acid, 10% w/v aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxalic acid