Learn More
Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide), 98%
Codice prodotto. 10153060 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10153060 100 g 100g
10256150 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10153060 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154421000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 370-81-0 | C14H22N4O2 | 278.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 370-81-0
Formula molecolare C14H22N4O2
Molecular Weight (g/mol) 278.34
Numero MDL MFCD00001659
InChI Key DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cuprizone, cuprizane, biscyclohexanone oxaldihydrazone, ethanedioic acid, bis cyclohexylidenehydrazide, oxalic acid bis cyclohexylidenehydrazide, biscyclohexanone oxalyldihydrazone, bis cyclohexanone oxaldihydrazone, cuprizon, unii-5n16u7e0ao, oxalic acid, bis cyclohexylidenehydrazide
PubChem CID 9723
IUPAC Name N,N'-bis(cyclohexylideneamino)oxamide
SMILES C1CCC(=NNC(=O)C(=O)NN=C2CCCCC2)CC1
Specifications
Materiale o nome chimico Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide)
Nota nome 98%
Punto di fusione 208.0°C to 214.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 07, IV, 25
Peso formulazione 278.34
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide)
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.