Learn More
Oxalic acid dihydrate, 99.5+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757441
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
6153-56-6
C2H6O6
126.064
MFCD00149102
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
61373
oxalic acid;dihydrate
C(=O)(C(=O)O)O.O.O
6153-56-6
C2H6O6
126.064
MFCD00149102
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
oxalic acid dihydrate, ethanedioic acid, dihydrate, unii-0k2l2ij59o, ethanedioic acid dihydrate, oxalic acid, dihydrate, oxalicacid dihydrate, dihydrate oxalic acid, oxalic acid di-hydrate, pubchem17416, acmc-209mtm
61373
oxalic acid;dihydrate
C(=O)(C(=O)O)O.O.O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Oxalic acid dihydrate
Nota nome For analysis ACS
Punto di fusione 98.0°C to 102.0°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Formula lineare HO2CCO2H·2H2O
Numero UN 3261
Beilstein 02, 502
Fieser 01,764; 02,301; 05,481
Indice di Merck 15, 7010
Informazioni di solubilità Solubility in water: 138g/L (20°C). Other solubilities: 1200g/L in water (90°C), 400g/L in ethanol, 555g/L in boiling alcohol, 181g/L in glycerol, 10g/L in ether
Peso formulazione 126.04
Percent Purity ≥99.5%
Grado ACS Reagent
Densità 4.62
Quantità 250 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Residuo dopo la combustione 0.01% max.
Pressione del vapore 21.5mbar at 50°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxalic acid dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.