Learn More
Oxalic Acid Dihydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10214350 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10214350 1 kg Plastic powder jar 1kg
10204160 500 g Plastic powder jar 500g
10111820 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10214350 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore O/0650/60
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Identificatori chimici
CAS 6153-56-6
Formula molecolare C2H6O6
Molecular Weight (g/mol) 126.064
Numero MDL 149102
InChI Key GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 61373
IUPAC Name oxalic acid;dihydrate
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Specifica
Imballaggio Plastic powder jar
Pressione del vapore 21.5mbar 50
Forma fisica Powder/Solid
Colore White
pH 1.3
Punto di fusione 98°C
Quantità 1 kg
Peso formulazione 126.04g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxalic acid dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.