Learn More
Oxalic Acid Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30012751
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
2.50g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012751 2.5 g 2.50g
30006306 25 g 25g
30011397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012751 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO8451332.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6153-56-6
Formula molecolare C22H24N2O9.2H2O
Molecular Weight (g/mol) 126.0654
Sinonimo Oxalic Acid Dihydrate, Ethanedioic Acid Dihydrate, Oxaliplatin Imp. A (EP) as Dihydrate, Ethanedioic acid hydrate (1:2)
IUPAC Name oxalic acid;dihydrate
SMILES O.O.OC(=O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalic Acid Dihydrate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Peso formulazione 126.0164
Percent Purity >95%