Learn More
Oxalic acid, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Oxalic Acid |
| CAS | 144-62-7 |
| Nomi componenti o analita | Oxalic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C2 H2 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Oxalic Acid, Ethanedioic acid, Oxalic acid, Aktisal, Aquisal, DeerClean, NSC 132055, NSC 151956, NSC 62774, NSC 76990, Ultraplast Activate S 52, Oxaliplatin Related Compound A, Ascorbic Acid Impurity E, Sodium Ascorbate Impurity E |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | OC(=O)C(=O)O |
| Vedi altri risultati |