Learn More
Oxalic acid, potassium salt dihydrate, 99%, extra pure
Codice prodotto. 10609853 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10609853 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10153481 100 g Bottiglia in vetro 100g
10053853 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10609853 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 352110010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    154.00€ / 1kg
    Risparmia 10.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6100-20-5 | C4H3KO8 | 218.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6100-20-5
Formula molecolare C4H3KO8
Molecular Weight (g/mol) 218.16
Numero MDL MFCD00150443,MFCD00150443
InChI Key GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
IUPAC Name potassium;hydron;oxalate;dihydrate
SMILES [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Nota nome 99%
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 12 % to 16 % (1 g, 105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15, 7806
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in benzene, ethanol
Peso formulazione 254.2
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Crystalline Powder or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.