Learn More
Oxalic Acid Potassium Salt Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30423738
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30423738 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30423738 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO84512550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalic Acid Potassium Salt Dihydrate
CAS 6100-20-5
Formula molecolare C2 H2 O4 . C2 H O4 . K . 2 H2 O
Quantità 50 g
Sinonimo Ethanedioic Acid Potassium Salt Hydrate, Potassium Oxalate Dihydrate, Potassium Oxalate Dihydrate, Potassium Tetroxalate Dihydrate, Oxalic Acid Hemipotassium Salt
InChI Formula InChI=1S/2C2H2O4.K.2H2O/c2*3-1(4)2(5)6;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;;+1;;/p-1
SMILES O.O.[K+].OC(=O)C(=O)O.OC(=O)C(=O)[O-]
IUPAC Name potassium;2-hydroxy-2-oxoacetate;oxalic acid;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 254.1907
Peso formulazione 253.9676