missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Oxaliplatin, Platinum Anticancer Agent, Solid, 50 mg
Descrizione
- Molecular weight: 397.29 g/mol
- Purity: >99%
- Form: Solid
- Description: Diaminocyclohexane platinum anticancer agent that induces DNA cross-linking, blocks DNA synthesis, and induces apoptosis and cell cycle arrest.
- Storage buffer: Constituents: 100% Oxaliplatin
- Storage temperature: Store at +4°C
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at 4°C. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | DNA |
| Formulazione | 100% Oxaliplatin |
| Quantità | 50 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer research |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?