C-X bond formation reagent, Oxidation reagent
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Oxalyl bromide |
| Punto di fusione | -19.0°C |
| Densità | 2.3000g/mL |
| Punti di ebollizione | 102.0°C to 103.0°C (720.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Argentometry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | BrCOCOBr |
| Indice di rifrazione | 1.5205 to 1.5225 |
| Quantità | 25 g |
| Show More |