Learn More
Oxalyl bromide, 98%
Codice prodotto. 10662762 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10662762 100 g Bottiglia in vetro 100g
10112291 25 g Bottiglia in vetro 25g
10155773 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10662762 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150891000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 15219-34-8 | C2Br2O2 | 215.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15219-34-8
Formula molecolare C2Br2O2
Molecular Weight (g/mol) 215.83
Numero MDL MFCD00000113
InChI Key JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxalyl bromide, ethanedioyl dibromide, ethanedioyl bromide, oxalic dibromide, brcocobr, oxalyl bromide solution, ethanedioyl dibromide solution, oxalyl bromide solution, 2.0 m in methylene chloride
PubChem CID 84841
IUPAC Name oxalyl dibromide
SMILES BrC(=O)C(Br)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalyl bromide
Punto di fusione -19.0°C
Densità 2.3000g/mL
Punti di ebollizione 102.0°C to 103.0°C (720.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCOCOBr
Indice di rifrazione 1.5205 to 1.5225
Quantità 100 g
Fieser 01,767; 01,1137
Gravità specifica 2.3
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water.
Peso formulazione 215.83
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid