Learn More
Oxalyl Bromide, TRC
Codice prodotto. 30411483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30411483 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30411483 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO87072510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalyl Bromide
CAS 15219-34-8
Formula molecolare C5 H8 O3
Quantità 10 g
Sinonimo Ethanedioyl Bromide, NSC 96957, Oxalyl Dibromide
InChI Formula InChI=1S/C5H8O3/c1-3-4(8-3)5(6)7-2/h3-4H,1-2H3
SMILES COC(=O)C1OC1C
IUPAC Name methyl 3-methyloxirane-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 116.115
Peso formulazione 116.047