Learn More
Oxalyl Bromide, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Oxalyl Bromide |
| CAS | 15219-34-8 |
| Formula molecolare | C5 H8 O3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Ethanedioyl Bromide, NSC 96957, Oxalyl Dibromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H8O3/c1-3-4(8-3)5(6)7-2/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C1OC1C |
| IUPAC Name | methyl 3-methyloxirane-2-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 116.115 |
| Peso formulazione | 116.047 |