Learn More
Oxalyl chloride, 2.0M solution in dichloromethane, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Oxalyl chloride |
| Nota nome | 2.0M solution in dichloromethane |
| CAS | 79-37-8, 75-09-2 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.3350g/mL |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Formula molecolare | C2Cl2O2 |
| Formula lineare | ClCOCOCl |
| Numero MDL | MFCD00000704 |
| Quantità | 800 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Oxalyl chloride, 2.0M solution in dichloromethane
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H331-Tossico se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.