Learn More
Oxalyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10234990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10234990 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10113280 25 g Bottiglia in vetro 25g
10497900 100 g Bottiglia in vetro 100g
10247183 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10234990 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129610010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 79-37-8 | C2Cl2O2 | 126.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-37-8 , 75-44-5 , 76-02-8
Formula molecolare C2Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 126.93
Numero MDL MFCD00000704
InChI Key CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
PubChem CID 65578
IUPAC Name oxalyl dichloride
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalyl chloride
Punto di fusione -12.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4780g/mL
Punti di ebollizione 63.0°C to 64.0°C (763.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCOCOCl
Indice di rifrazione 1.4285 to 1.4305
Quantità 1 kg
Beilstein 02, 542
Fieser 01,767; 02,301; 03,216; 04,361; 05,481; 06,424; 07,257; 08,366; 11,379; 14,150; 16,149; 17,241
Indice di Merck 15, 7013
Gravità specifica 1.478
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in the main common organic solvents :, methylene chloride; dichloroethane; chlorobenzene;, ethylacetate; hexane; acetone; toluene; ether;, benzene; chloroform and ether
Peso formulazione 126.93
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxalyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioyl dichloride