Specifica
| Materiale o nome chimico | Oxalyl chloride |
| Punto di fusione | -12.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.4780g/mL |
| Punti di ebollizione | 63.0°C to 64.0°C (763.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >100°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | ClCOCOCl |
| Vedi altri risultati |