Learn More
Oxalyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30421819
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421819 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30421819 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO845020100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxalyl Chloride
CAS 79-37-8
Formula molecolare C2Cl2O2
Quantità 100 g
Sinonimo Ethanedioyl Dichloride, Oxalic Acid Chloride, Oxalic Acid Dichloride, Oxalic Dichloride, Oxaloyl Chloride, Oxaloyl Dichloride, Oxalyl Dichloride
InChI Formula InChI=1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
SMILES ClC(=O)C(=O)Cl
IUPAC Name oxalyl dichloride
Molecular Weight (g/mol) 126.93
Peso formulazione 125.9275