Learn More
Oxamflatin, TRC
Codice prodotto. 30415175
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30415175 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415175 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO8450905MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxamflatin
CAS 151720-43-3
Formula molecolare C17 H14 N2 O4 S
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H14N2O4S/c20-17(18-21)12-5-4-7-14-8-6-9-15(13-14)19-24(22,23)16-10-2-1-3-11-16/h1-3,5-6,8-13,19,21H,(H,18,20)/b12-5+
SMILES ONC(=O)\C=C\C#Cc1cccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)c1
IUPAC Name (E)-5-[3-(benzenesulfonamido)phenyl]-N-hydroxypent-2-en-4-ynamide
Molecular Weight (g/mol) 342.37
Peso formulazione 342.0674