Learn More
Oxamic acid, 98%
Codice prodotto. 11454227
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11454227 5 g 5g
11464227 25 g 25g
11474227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11454227 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20344.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 471-47-6 | C2H3NO3 | 89.05 g/mol
Oxamic acid could also inhibit lactic dehydrogenase in the intact Ehrlich ascites tumor cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Oxamic acid could also inhibit lactic dehydrogenase in the intact Ehrlich ascites tumor cell.
Solubility
Soluble in water 108 mg/mL.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 471-47-6
Formula molecolare C2H3NO3
Molecular Weight (g/mol) 89.05
Numero MDL MFCD00008006
InChI Key SOWBFZRMHSNYGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-2-oxoacetic acid, oxamate, acetic acid, aminooxo, oxalamic acid, oxamidic acid, glycine, 2-oxo, oxalic acid monoamide, amino oxo acetic acid, aminooxoacetic acid, oxamate repellent
PubChem CID 974
ChEBI CHEBI:18058
IUPAC Name oxamic acid
SMILES C(=O)(C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Oxamic acid
Punto di fusione ∼205°C (decomposition)
Quantità 5 g
Beilstein 1743294
Indice di Merck 14,6917
Informazioni di solubilità Soluble in water 108mg/mL.
Peso formulazione 89.05
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxamic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxamic acid
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.