Learn More
Oxamyl, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15565186 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15565186 1 g 1g
15575186 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15565186 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456140010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 23135-22-0
Formula molecolare C7H13N3O3S
Molecular Weight (g/mol) 219.26
InChI Key KZAUOCCYDRDERY-UITAMQMPSA-N
IUPAC Name (Z)-[(dimethylcarbamoyl)(methylsulfanyl)methylidene]amino N-methylcarbamate
SMILES CNC(=O)O\N=C(/SC)C(=O)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Oxamyl
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 1 g
Peso formulazione 219.26
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxamyl
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.