Learn More
Oxamyl, TRC
Codice prodotto. 30040706
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30040706 100 mg 100mg
30010081 1 g 1g
30008459 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30040706 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO845140100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23135-22-0
Formula molecolare C7 H13 N3 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 219.26
Sinonimo Ethanimidothioic acid, 2-(dimethylamino)-N-[[(methylamino)carbonyl]oxy]-2-oxo-, methyl ester, Oxamimidic acid, N',N'-dimethyl-N-[(methylcarbamoyl)oxy]-1-thio-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, methyl-, O-[[[(dimethylcarbamoyl)methylthio]methylene]amino] deriv. (8CI), DPX 1410, DPX 1410L, Du Pont 1410, Methyl 2-(dimethylamino)-N-[(methylcarbamoyl)oxy]-2-oxoethanimidothioate, NSC 379588, Oxamyl, Oxamyl (pesticide), Thioxamyl, Vydate, Vydate CLV, Vydate G, Vydate L
IUPAC Name methyl (1Z)-2-(dimethylamino)-N-(methylcarbamoyloxy)-2-oxoethanimidothioate
SMILES CNC(=O)O\N=C(/SC)\C(=O)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Oxamyl
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H13N3O3S/c1-8-7(12)13-9-5(14-4)6(11)10(2)3/h1-4H3,(H,8,12)/b9-5-
Peso formulazione 219.0678