Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxaprozin
Codice prodotto. 16544244 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16544244 5 g 5g
16554244 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16544244 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 463530050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21256-18-8
Formula molecolare C18H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 293.32
Numero MDL MFCD00215977
InChI Key OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 3-(4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
SMILES OC(=O)CCC1=NC(=C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Oxaprozin
Punto di fusione 161.0°C to 165.0°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols, very slightly soluble in ether
Peso formulazione 293.32
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxaprozin
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxaprozin