Learn More
Oxaprozin, Mikromol™
Codice prodotto. 17964336
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17964336 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17964336 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3654.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Oxaprozin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxaprozin
CAS 21256-18-8
Nomi componenti o analita Oxaprozin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H15 N O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 4,5-diphenyl-2-Oxazolepropanoic acid, 2-Oxazolepropionic acid, 4,5-diphenyl- (8CI), 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic acid, Actirin, Alvo, Daypro, Durapro, Duraprost, NSC 310839, Oxapro, Oxaprozin, Wy 21743, beta-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid
InChI Formula InChI=1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
SMILES OC(=O)CCc1oc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3
IUPAC Name 3-(4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 293.32
Quantità 250 mg
Peso formulazione 293.1052 g/mol