Learn More
Oxaprozin, TRC
Codice prodotto. 30138561
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138561 1 g 1g
30137487 50 mg 50mg
17914075 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138561 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO8454001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21256-18-8
Formula molecolare C18 H15 N O3
Molecular Weight (g/mol) 293.32
Sinonimo 4,5-diphenyl-2-Oxazolepropanoic acid, 2-Oxazolepropionic acid, 4,5-diphenyl- (8CI), 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic acid, Actirin, Alvo, Daypro, Durapro, Duraprost, NSC 310839, Oxapro, Oxaprozin, Wy 21743, β-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid
IUPAC Name 3-(4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
SMILES OC(=O)CCc1oc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico Oxaprozin
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
Peso formulazione 293.1052