Learn More
MedChemExpress Oxazine 1 perchlorate
Codice prodotto. 16406367
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16406367 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16406367 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY101901
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Oxazine 1 perchlorate is a symmetric cationic dye (λex=653 nm, λem=666 nm).
Specifica
CAS 24796-94-9
Solubilità DMSO : 50 mg/mL (117.96 mM∣Need ultrasonic)
Content And Storage -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Quantità 5 mg
Peso molecolare 423.89 g/mol
Product Type Dye Reagents
Purity or Quality Grade 95.0%
Shipping Condition Room temperature