Learn More
Oxazole, 98+%
Descrizione
Oxazole and its derivatives are actively involved as building blocks for bio chemicals and pharmaceuticals like flopristin and darglitazone. It is also involved in industrial applications such as in dyes, fluorescent brightening agents, textile auxiliaries and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxazole and its derivatives are actively involved as building blocks for bio chemicals and pharmaceuticals like flopristin and darglitazone. It is also involved in industrial applications such as in dyes, fluorescent brightening agents, textile auxiliaries and plastics.
Solubility
Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Oxazole |
| Punto di fusione | -86°C |
| Densità | 1.05 |
| Punti di ebollizione | 69°C to 70°C |
| Punto d'infiammabilità | 19°C (66°F) |
| Indice di rifrazione | 1.427 |
| Quantità | 5 g |
| Numero UN | UN2924 |
| Beilstein | 103851 |
| Informazioni di solubilità | Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Oxazole
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Oxazole