Learn More
Oxazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Oxazole |
| CAS | 288-42-6 |
| Formula molecolare | C3 H3 N O |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3NO/c1-2-5-3-4-1/h1-3H |
| SMILES | o1ccnc1 |
| IUPAC Name | 1,3-oxazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 69.06 |
| Peso formulazione | 69.0215 |