Learn More
Oxcarbazepine, 1mg/ml in Acetonitrile, Lipomed
Descrizione
Oxcarbazepine, 1mg/ml in Acetonitrile
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Oxcarbazepine |
| CAS | 28721-07-5 |
| Nomi componenti o analita | Oxcarbazepine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C15 H12 N2 O2 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Sinonimo | Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5 H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal |
| InChI Formula | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC Name | 5-oxo-6 H-benzo[b][1 ]benzazepine-11-carboxamide |
| Vedi altri risultati |