Learn More
R&D Systems™ Oxcarbazepine
Codice prodotto. 18075712
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18075712 50 mg 50mg
18014642 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18075712 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3864/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Anticonvulsant; inhibits Na+ channel activity
Anticonvulsant; protects mice and rats against generalized tonic-clonic seizures induced by electroshock. Thought to act via inhibition of sodium channel activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28721-07-5
Formula molecolare C15H12N2O2
Specifica
Materiale o nome chimico Oxcarbazepine
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 252.27
Purezza >98%
Peso molecolare 252.273