Learn More
Oxcarbazepine-D4 (Major), TRC
Codice prodotto. 30422747
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422747 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30422747 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCO86925225MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxcarbazepine-D4
CAS 1020719-71-4
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C15 2H4 H8 N2 O2
Quantità 25 mg
Sinonimo Oxcarbazepine D4
InChI Formula InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19)/i1D,3D,5D,7D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2N(C(=O)N)c3ccccc3C(=O)Cc2c1[2H]
IUPAC Name 1,2,3,4-tetradeuterio-6-oxo-5H-benzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 256.29
Peso formulazione 256.115
Percent Purity >95