Learn More
Oxcarbazepine EP Impurity C (Oxcarbazepine USP Related Compound E), Mikromol™
Descrizione
Oxcarbazepine EP Impurity C (Oxcarbazepine USP Related Compound E), Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine |
| CAS | 21737-58-6 |
| Nomi componenti o analita | 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14 H11 N O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 10-Ketoiminodibenzyl (10-Oxo-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine), Oxcarbazepine Imp. C (EP), Oxcarbazepine USP Related Compound E, Oxcarbazepine USP RC E, 5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one, Oxcarbazepine Related Compound E, Oxcarbazepine Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | O=C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13 |
| Vedi altri risultati |