Learn More
Oxcarbazepine, Lipomed
Codice prodotto. 30463376
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463376 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30463376 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMOXC175150
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Oxcarbazepine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oxcarbazepine
CAS 28721-07-5
Nomi componenti o analita Oxcarbazepine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H12 N2 O2
Sinonimo Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5 H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13
IUPAC Name 5-oxo-6 H-benzo[b][1 ]benzazepine-11-carboxamide
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 252.27
Quantità 50 mg
Peso formulazione 252.0899 g/mol