Learn More
Oxcarbazepine, MedChemExpress
Descrizione
Oxcarbazepine is a sodium channel blocker. Oxcarbazepine significantly inhibits glioblastoma cell growth and induces apoptosis or G2/M arrest in glioblastoma cell lines. Anti-cancer and anticonvulsant effects.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Oxcarbazepine |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 28721-07-5 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H12N2O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinonimo | GP 47680 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (198.20 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only